Learn More
4-Amino-2,5-difluorbenzolboronsäurepinakolester, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15419755
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
15419755 250 mg 250 Milligramm
15409755 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15419755 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H52356.MD
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 21-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 939807-75-7 | C12H16BF2NO2 | 255.072 g/mol
4-Amino-2,5-difluorobenzeneboronic acid pinacol ester is used as pharmaceutical intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
4-Amin-2,5-difluorbenzenboronsäurepinacolester wird als pharmazeutisches Zwischenprodukt verwendet.
Hinweise
Luftempfindlich. Von Oxidationsmitteln entfernt aufbewahren
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 939807-75-7
Summenformel C12H16BF2NO2
Molekulargewicht (g/mol) 255.072
MDL-Nummer MFCD09743045
InChI-Schlüssel SOHBHFWRCLJGDV-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-amino-2,5-difluorobenzeneboronic acid pinacol ester, 2,5-difluoro-4-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl aniline, 2,5-difluoro-4-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl phenylamine, 4-amino-2,5-difluorophenylboronic acid pinacol ester, 2,5-difluoro-4-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl-aniline, 2,5-difluoro-4-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl-benzenamine, benzenamine, 2,5-difluoro-4-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl
PubChem CID 57955144
IUPAC-Name 2,5-Difluor-4-(4,4,5,5-Tetramethyl-1,3,2-Dioxaborolan-2-yl)Anilin
SMILES B1(OC(C(O1)(C)C)(C)C)C2=CC(=C(C=C2F)N)F
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-Amino-2,5-difluorobenzeneboronic acid pinacol ester
Menge 250 mg
Empfindlichkeit Luftempfindlich
Formelmasse 255.07
Reinheit (%) 96%