Learn More
4-Amino-2,6-dichlorpyridin, TRC
Artikelnummer. 30326048
Change view
Click to view available options
Menge:
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30326048 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30326048 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCA6047101G
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-Amino-2,6-dichloropyridine
CAS 2587-02-2
Summenformel C5 H4 Cl2 N2
Menge 1 g
InChI-Formel InChI=1S/C5H4Cl2N2/c6-4-1-3(8)2-5(7)9-4/h1-2H,(H2,8,9)
SMILES Nc1cc(Cl)nc(Cl)c1
IUPAC-Name 2,6-Dichlorpyridin-4-Amin
Molekulargewicht (g/mol) 163
Formelmasse 161.9752