Learn More
4-Amino-2,6-dimethylpyrimidin, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11469707
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
2.5 g
10 g
Packungsgröße:
10 Gramm
2.50 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11469707 2.5 g 2.50 Gramm
11479707 10 g 10 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11469707 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. B22175.88
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
CAS: 461-98-3 | C6H9N3 | 123.159 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 461-98-3
Summenformel C6H9N3
Molekulargewicht (g/mol) 123.159
MDL-Nummer MFCD00006106
InChI-Schlüssel BJJDXAFKCKSLTE-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-amino-2,6-dimethylpyrimidine, kyanmethin, cyanomethine, cyanmethine, kyanmethine, 2,6-dimethyl-4-pyrimidinamine, 2,4-dimethyl-6-aminopyrimidine, 6-amino-2,4-dimethylpyrimidine, 2,6-dimethyl-4-pyrimidinylamine, 4-pyrimidinamine, 2,6-dimethyl
PubChem CID 68039
IUPAC-Name 2,6-Dimethylpyrimidin-4-Amin
SMILES CC1=CC(=NC(=N1)C)N
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-Amino-2,6-dimethylpyrimidine
Schmelzpunkt 184°C to 186°C
Menge 2.5 g
Merck Index 14,5326
Formelmasse 123.16
Reinheit (%) 99%