Learn More
4-Amino-2-chlorbenzoesäure, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 4-Amino-2-chlorobenzoic Acid |
| CAS | 2457-76-3 |
| Summenformel | C7H6ClNO2 |
| Menge | 5 g |
| Synonym | 2-Chloro-4-aminobenzoic Acid, 2-Chloro-p-aminobenzoic Acid, NSC 33944, NSC 53160, NSC 64328, o-Chloro-p-aminobenzoic Acid |
| InChI-Formel | InChI=1S/C7H6ClNO2/c8-6-3-4(9)1-2-5(6)7(10)11/h1-3H,9H2,(H,10,11) |
| SMILES | Nc1ccc(C(=O)O)c(Cl)c1 |
| IUPAC-Name | 4-Amino-2-Chlorbenzoesäure |
| Molekulargewicht (g/mol) | 171.58 |
| Formelmasse | 171.0087 |