Learn More
4-Amino-2-chlorophenol, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 4-Amino-2-chlorophenol |
| CAS | 3964-52-1 |
| Summenformel | C6 H6 Cl N O |
| Menge | 1 g |
| Synonym | 4-Amino-2-chlorophenol, (3-Chloro-4-hydroxyphenyl)amine, 2-Chloro-4-aminophenol, 2-Chloro-p-aminophenol, 3-Chloro-4-hydroxyaniline, m-Chloro-p-hydroxyaniline |
| InChI-Formel | InChI=1S/C6H6ClNO/c7-5-3-4(8)1-2-6(5)9/h1-3,9H,8H2 |
| SMILES | Nc1ccc(O)c(Cl)c1 |
| IUPAC-Name | 4-amino-2-chlorophenol |
| Molekulargewicht (g/mol) | 143.57 |
| Formelmasse | 143.0138 |