Learn More
4-Amino-2-chloropyridine, TRC
Artikelnummer. 30313010
Click to view available options
Menge:
10 g
Packungsgröße:
10 Gramm
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Artikelnummer. 30313010
Marke: Toronto Research Chemicals TRCA60362510G
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-Amino-2-chloropyridine
CAS 14432-12-3
Summenformel C5 H5 Cl N2
Menge 10 g
Synonym 4-Amino-2-chloropyridine, 4-Pyridinamine, 2-chloro-, Pyridine, 4-amino-2-chloro- (6CI,7CI,8CI), 2-Chloro-4-pyridinamine, (2-Chloropyridin-4-yl)amine, 2-Chloro-4-aminopyridine, 2-Chloropyridin-4-amine, 4-Amino-2-chloropyridine, (2-Chloropyridin-4-yl)amine, 2-Chloro-4-aminopyridine, 2-Chloropyridin-4-amine, 2-Chloro-4-pyridinamine
InChI-Formel InChI=1S/C5H5ClN2/c6-5-3-4(7)1-2-8-5/h1-3H,(H2,7,8)
SMILES Nc1ccnc(Cl)c1
IUPAC-Name 2-chloropyridin-4-amine
Molekulargewicht (g/mol) 128.56
Formelmasse 128.0141