Learn More
4-Amino-2-chlorpyrimidin-5-carbonitril, TRC
Artikelnummer. 30327408
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
10 g
Packungsgröße:
10 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30327408 10 g 10 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30327408 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCA60403010G
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 03-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-Amino-2-chloropyrimidine-5-carbonitrile
CAS 94741-69-2
Summenformel C5H3ClN4
Menge 10 g
Synonym 4-Amino-2-chloro-5-cyanopyrimidine
InChI-Formel InChI=1S/C5H3ClN4/c6-5-9-2-3(1-7)4(8)10-5/h2H,(H2,8,9,10)
SMILES Nc1nc(Cl)ncc1C#N
IUPAC-Name 4-amino-2-chloropyrimidine-5-carbonitrile
Molekulargewicht (g/mol) 154.56
Formelmasse 154.0046