Learn More
4-Amino-2-chlorpyrimidin, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15492258
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
15492258 5 g 5 Gramm
15402268 250 mg 250 Milligramm
15482258 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15492258 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H55875.06
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 30-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 7461-50-9 | C4H4ClN3 | 129.55 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7461-50-9
Summenformel C4H4ClN3
Molekulargewicht (g/mol) 129.55
MDL-Nummer MFCD00194051
InChI-Schlüssel LPBDZVNGCNTELM-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-amino-2-chloropyrimidine, 2-chloro-4-aminopyrimidine, 2-chloro-4-pyrimidinamine, 2-chloro-pyrimidin-4-ylamine, 4-pyrimidinamine, 2-chloro, 2-chloropyrimidin-4-ylamine, 2-chloro-4-amino-pyrimidine, 2-chloropyrimidine-4-ylamine, zlchem 116, pubchem6955
PubChem CID 345752
IUPAC-Name 2-Chlorpyrimidin-4-Amin
SMILES NC1=CC=NC(Cl)=N1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-Amino-2-chloropyrimidine
Schmelzpunkt 197°C to 205°C
Menge 5 g
Formelmasse 129.55
Reinheit (%) 98%