Learn More
4-Amino-2-mercaptopyrimidin, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10256890 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
10256890 1 g Glasflasche -
10216940 5 g Glasflasche 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10256890 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 214770010
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 27-01-2027
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 333-49-3 | C4H5N3S | 127.17 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 333-49-3
Summenformel C4H5N3S
Molekulargewicht (g/mol) 127.17
InChI-Schlüssel DCPSTSVLRXOYGS-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-thiocytosine, 4-amino-2-mercaptopyrimidine, thiocytosine, 4-aminopyrimidine-2-thiol, cytosine, thio, cytosine, 2-thio, 2 1h-pyrimidinethione, 4-amino, 2 1h-pyrimidinone, 4-aminothio, 4-amino-2 1h-pyrimidinethione, 4-amino-2-thiopyrimidine
PubChem CID 2724245
IUPAC-Name 6-Amino-1H-Pyrimidin-2-Thion
SMILES C1=C(NC(=S)N=C1)N
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-Amino-2-mercaptopyrimidine
CAS Min. % 96.0
CAS Max. % 100.0
Farbe Gelb
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 96% min. (HPLC)
Verpackung Glasflasche
Menge 1 g
Formelmasse 127.17
Reinheit (%) 97%
Physikalische Form Pulver