Learn More
4-Amino-2-mercaptopyrimidin, TRC
Artikelnummer. 30315659
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
10 g
Packungsgröße:
10 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30315659 10 g 10 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30315659 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCA61193010G
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 10-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-Amino-2-mercaptopyrimidine
CAS 333-49-3
Summenformel C4 H5 N3 S
Menge 10 g
InChI-Formel InChI=1S/C4H5N3S/c5-3-1-2-6-4(8)7-3/h1-2H,(H3,5,6,7,8)
SMILES NC1=NC(=S)NC=C1
IUPAC-Name 4-Amino-1H-pyrimidin-2-thion
Molekulargewicht (g/mol) 127.17
Formelmasse 127.0204