Learn More
4-Amino-2-(methoxycarbonyl)benzoesäure, TRC
Artikelnummer. 30333462
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 mg
Packungsgröße:
250 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30333462 250 mg 250 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30333462 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCA898345250MG
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 10-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-amino-2-(methoxycarbonyl)benzoic acid
CAS 1000342-08-4
Summenformel C9 H9 N O4
Menge 250 mg
Synonym 2-Methyl 4-amino-1,2-benzenedicarboxylate
InChI-Formel InChI=1S/C9H9NO4/c1-14-9(13)7-4-5(10)2-3-6(7)8(11)12/h2-4H,10H2,1H3,(H,11,12)
SMILES COC(=O)c1cc(N)ccc1C(=O)O
IUPAC-Name 4-Amino-2-methoxycarbonylbenzoesäure
Molekulargewicht (g/mol) 195.172
Formelmasse 195.053