Learn More
4-Amino-2-methyl-1H-isoindol-1,3(2H)-dion-13C4, TRC
Artikelnummer. 30328466
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
0.5 mg
5 mg
Packungsgröße:
0.50 Milligramm
5 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30328466 5 mg 5 Milligramm
30313747 0.5 mg 0.50 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30328466 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCA6170625MG
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 02-10-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-Amino-2-methyl-1H-isoindole-1,3(2H)-dione-13C4
Summenformel C513C4H8N2O2
Menge 5 mg
Synonym 4-Amino-2-methyl-1H-isoindole-1,3(2H)-dione-13C4, 3-Amino-N-methylphthalimide-13C4
InChI-Formel InChI=1S/C9H8N2O2/c1-11-8(12)5-3-2-4-6(10)7(5)9(11)13/h2-4H,10H2,1H3/i2+1,3+1,4+1,6+1
SMILES O=C1N(C)C(C2=[13CH][13CH]=[13CH][13C](N)=C21)=O
IUPAC-Name 4-Amino-2-methylisoindolin-1,3-dion-4,5,6,7-13C4
Molekulargewicht (g/mol) 180.14
Formelmasse 180.07