Learn More
4-Amino-2-Methylpyridin, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15451158
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
15451158 250 mg 250 Milligramm
15431158 1 g 1 Gramm
15441158 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15451158 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H55036.MD
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 14-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 18437-58-6 | C6H8N2 | 108.144 g/mol
4-Amino-2-methylpyridine is used to prepare 2-methyl-pyridin-4-ol; nitrate at 20°C.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
4-Amin-2-methylpyridin wird zur Herstellung von 2-Methylpyridin-4-ol;Nitrat bei 20 °C verwendet.
Löslichkeit
Löslich in Methanol.
Hinweise
Halten Sie den Behälter dicht verschlossen. Kühl und trocken in einem gut versiegelten Behälter lagern. Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 18437-58-6
Summenformel C6H8N2
Molekulargewicht (g/mol) 108.144
MDL-Nummer MFCD00186509
InChI-Schlüssel GNCLPNMQEGMNTG-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-amino-2-methylpyridine, 4-amino-2-picoline, 2-methyl-4-aminopyridine, 2-methyl-4-pyridinamine, 4-pyridinamine, 2-methyl, 2-methyl-pyridin-4-ylamine, 4 1h-pyridinimine, 2-methyl, 4-amino-picoline, 4-amino-6-picoline, pubchem1118
PubChem CID 728670
IUPAC-Name 2-Methylpyridin-4-Amin
SMILES CC1=NC=CC(=C1)N
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-Amino-2-methylpyridine
Schmelzpunkt 93°C to 97°C
Menge 250 mg
Löslichkeitsinformationen Soluble in methanol.
Formelmasse 108.14
Reinheit (%) 98%