Learn More
4-Amino-2-(Methylthio)pyrimidin-5-Carbonitril, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11488807
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Packungsgröße:
1 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11488807 1 g 1 Gramm
11498807 5 g 5 Gramm
11408817 25 g 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Artikelnummer. 11488807 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A19949.03
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
CAS: 770-30-9 | C6H6N4S | 166.20 g/mol
It is used as a pharmaceutical intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Es wird als pharmazeutisches Zwischenprodukt verwendet.
Löslichkeit
Wasserlöslich.
Hinweise
Von Oxidationsmitteln entfernt aufbewahren Halten Sie den Behälter dicht verschlossen und stellen Sie ihn an einen kühlen, trockenen und gut belüfteten Ort.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 770-30-9
Summenformel C6H6N4S
Molekulargewicht (g/mol) 166.20
MDL-Nummer MFCD00023237
InChI-Schlüssel VYDHBDPZNLVELI-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-amino-2-methylthio pyrimidine-5-carbonitrile, 4-amino-2-methylsulfanyl pyrimidine-5-carbonitrile, 4-amino-2-methylthio-5-pyrimidinecarbonitrile, 4-amino-2-methylsulfanyl-pyrimidine-5-carbonitrile, 4-amino-2-methylthiopyrimidine-5-carbonitrile, maybridge1_004789, acmc-20a4j5, 4-amino-5-cyano-2-methylthiopyrimidine, 4-amino-5-cyano-2-methylthio pyrimidine
PubChem CID 295757
IUPAC-Name 4-Amino-2-Methylsulfanylpyrimidin-5-Carbonitril
SMILES CSC1=NC=C(C#N)C(N)=N1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-Amino-2-(methylthio)pyrimidine-5-carbonitrile
Schmelzpunkt 240°C to 243°C
Menge 1 g
UN-Nummer UN3439
Löslichkeitsinformationen Soluble in water.
Formelmasse 166.21
Reinheit (%) 97%