Learn More
4-Amino-3,5-Dichlorbenzonitril, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 11433624
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Packungsgröße:
1 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11433624 5 g 5 Gramm
11423624 1 g 1 Gramm
11443624 25 g 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Artikelnummer. 11433624 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A11269.06
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 78473-00-4
Summenformel C7H4Cl2N2
Molekulargewicht (g/mol) 187.023
MDL-Nummer MFCD00017341
InChI-Schlüssel COFNCCWGWXFACE-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2,6-dichloro-4-cyanoaniline, 4-cyano-2,6-dichloroaniline, benzonitrile, 4-amino-3,5-dichloro, 3,5-dichloro-4-aminobenzonitrile, 4-amino-3,5-dichloro-benzonitrile, 4-amino-3,5-dichlorobenzenecarbonitrile, pubchem14453, acmc-1be7s, ksc381a4h, timtec-bb sbb003696
PubChem CID 522706
IUPAC-Name 4-Amino-3,5-Dichlorbenzonitril
SMILES C1=C(C=C(C(=C1Cl)N)Cl)C#N
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-Amino-3,5-dichlorobenzonitrile
Schmelzpunkt 117°C to 119°C
Menge 5 g
UN-Nummer UN3439
Beilstein 2719605
Formelmasse 187.03
Reinheit (%) 97%