Learn More
4-Amino-3,5-dichlorpyridin, ≥ 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11496406
Change view
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11496406 5 g 5 Gramm
11406416 25 g 25 Gramm
11416416 100 g 100 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11496406 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. B24725.06
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 22889-78-7 | C5H4Cl2N2 | 163.00 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 22889-78-7
Summenformel C5H4Cl2N2
Molekulargewicht (g/mol) 163.00
MDL-Nummer MFCD00125023
InChI-Schlüssel ISIQAMHROGZHOV-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-amino-3,5-dichloropyridine, 3,5-dichloro-4-aminopyridine, 3,5-dichloro-4-pyridinamine, 4-pyridinamine, 3,5-dichloro, 3,5-dichloro-4-amino pyridine, 3,5-dichloro-4-pyridine amine, 3,5-dichloro-pyridin-4-ylamine, 3,5-dichloro-4-pyridylamine, 3,5-dichloropyridin-4-ylamine, 4-amino-3,5-dichloro pyridine
PubChem CID 89888
IUPAC-Name 3,5-Dichlorpyridin-4-Amin
SMILES NC1=C(Cl)C=NC=C1Cl
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-Amino-3,5-dichloropyridine
Schmelzpunkt 159°C to 163°C
Menge 5 g
Beilstein 120547
Formelmasse 163.01
Reinheit (%) ≥98%