Learn More
4-Amino-3,5-dichlorpyridin, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 4-Amino-3,5-dichloropyridine |
| CAS | 22889-78-7 |
| Summenformel | C5H4Cl2N2 |
| Menge | 50 g |
| Synonym | 3,5-Dichloro-4-aminopyridine, 3,5-Dichloropyridin-4-ylamine |
| InChI-Formel | InChI=1S/C5H4Cl2N2/c6-3-1-9-2-4(7)5(3)8/h1-2H,(H2,8,9) |
| SMILES | Nc1c(Cl)cncc1Cl |
| IUPAC-Name | 3,5-Dichlorpyridin-4-Amin |
| Molekulargewicht (g/mol) | 163 |
| Formelmasse | 161.9752 |