Learn More
4-Amino-3,5-difluorbenzolboronsäurepinakolester, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15497686
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
15497686 1 g 1 Gramm
15407696 250 mg 250 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15497686 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H62654.03
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 21-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 939968-08-8 | Molecular Formula: C12H16BF2NO2 | Molecular Weight: 255.072 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 939968-08-8
Summenformel C12H16BF2NO2
Molekulargewicht (g/mol) 255.072
MDL-Nummer MFCD18434474
InChI-Schlüssel JGOZEXIYNJERIP-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2,6-difluoro-4-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl aniline, 4-amino-3,5-difluorophenyl boronic acid pinacol ester, 4-amino-3,5-difluorobenzeneboronic acid pinacol ester, 4-amino-3,5-difluorophenylboronic acid pinacol ester, 2,6-difluoro-4-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxabor, 2,6-difluoro-4-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl-aniline, 2,6-difluoro-4-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl-benzenamine, benzenamine, 2,6-difluoro-4-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl
PubChem CID 59231931
IUPAC-Name 2,6-Difluor-4-(4,4,5,5-Tetramethyl-1,3,2-Dioxaborolan-2-yl)Anilin
SMILES B1(OC(C(O1)(C)C)(C)C)C2=CC(=C(C(=C2)F)N)F
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-Amino-3,5-difluorobenzeneboronic acid pinacol ester
Farbe Weiß
Menge 1 g
Formelmasse 255.07
Reinheit (%) 96%
Physikalische Form Fest