Learn More
4-Amino-3,5-difluorpyridin, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-4813060 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
Artikelnummer. Menge unitSize
15299816 1 g 1 Gramm
15209826 5 g 5 Gramm
2 options
Artikelnummer. 15299816
Marke: Thermo Scientific Acros 452530010
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 159783-22-9 | C5H4F2N2 | 130.1 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 159783-22-9
Summenformel C5H4F2N2
Molekulargewicht (g/mol) 130.1
InChI-Schlüssel XWAOYJHUAQFFMT-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 2737654
IUPAC-Name 3,5-Difluorpyridin-4-Amin
SMILES C1=C(C(=C(C=N1)F)N)F
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-Amino-3, 5-difluoropyridine
Schmelzpunkt 102°C to 105°C
Prozentgehaltsbereich 96% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Menge 1 g
Synonym 4-amino-3,5-difluoropyridine, 3,5-difluoro-4-pyridinamine, 3,5-difluoro-pyridin-4-ylamine, 4-pyridinamine, 3,5-difluoro, difluoropyridinamine, 3,5-difluoro-4-pyridylamine, 3,5-difluoropyridin-4-ylamine, 4-pyridinamine,3,5-difluoro-9ci, 4-pyridinamine, 3,5-difluoro-9ci
Formelmasse 130.1
Reinheit (%) 97%
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 4-Amino-3,5-difluoropyridine, 97%
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.