Learn More
4-Amino-3-chlorpyridin, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-7030634
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
Artikelnummer. 15434037
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar H31093.03
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
CAS: 19798-77-7 | C5H5ClN2 | 128.559 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 19798-77-7
Summenformel C5H5ClN2
Molekulargewicht (g/mol) 128.559
MDL-Nummer MFCD03984473
InChI-Schlüssel KJBKPRMEMJKXDV-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-amino-3-chloropyridine, 3-chloro-pyridin-4-ylamine, 3-chloro-4-pyridinamine, 3-chloro-4-aminopyridine, 3-chloro-4-pyridinylamine, 4-pyridinamine, 3-chloro, 3-chloro-4-pyridinamin, 3-chloro-4-pyridylamine, 4-amino-3-chloro-pyridine, pubchem6653
PubChem CID 581853
IUPAC-Name 3-Chlorpyridin-4-Amin
SMILES C1=CN=CC(=C1N)Cl
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-Amino-3-chloropyridine
Schmelzpunkt 49°C to 53°C
Geruch Unpleasant
Menge 1 g
Formelmasse 128.56
Reinheit (%) 97%