Learn More
4-Amino-3-fluorophenol, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 4-Amino-3-fluorophenol |
| CAS | 399-95-1 |
| Summenformel | C6 H6 F N O |
| Menge | 1 g |
| Synonym | 4-Amino-3-fluorophenol, 2-Fluoro-4-hydroxyaniline, 3-Fluoro-4-aminophenol |
| InChI-Formel | InChI=1S/C6H6FNO/c7-5-3-4(9)1-2-6(5)8/h1-3,9H,8H2 |
| SMILES | Nc1ccc(O)cc1F |
| IUPAC-Name | 4-amino-3-fluorophenol |
| Molekulargewicht (g/mol) | 127.12 |
| Formelmasse | 127.0433 |