Learn More
4-Amino-3-hydrazin-5-mercapto-1,2,4-triazol, ≥ 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11394404
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Packungsgröße:
25 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11394404 25 g 25 Gramm
11384404 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11394404 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. L00982.14
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 1750-12-5 | C2H6N6S | 146.172 g/mol
4-Amino-3-hydrazino-5-mercapto-1,2,4-triazole is a reagent used in the determination of aldehydes and other reactive chemicals.was used in purpald assay for determination of bacterial polysaccharides containing substituted or unsubstituted glycol in residues such as glycerol, ribitol, arabinitol, furanosyl galactose and sialic acid. It was used as chromogen during the determination of catalase activity in small tissue samples. It was used as reagent in determination of formaldehyde. It was used for derivatization of neutral monosaccharides during HPLC.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
4-Amino-3-hydrazino-5-mercapto-1,2,4-triazol ist ein Reagenz zur Bestimmung von Aldehyden und anderen reaktiven Chemikalien. Es wurde in Purpald-Assays zur Bestimmung bakterieller Polysaccharide verwendet, die substituiertes oder nicht substituiertes Glycol in Rückständen wie Glycerin, Ribit, Arabinitol, Furanosyl, Galactose und Sialinsäure enthalten. Es wurde als Chromogen bei der Bestimmung der Katalase-Aktivität in kleinen Gewebeproben verwendet. Es wurde als Reagenz zur Bestimmung von Formaldehyd verwendet. Es wurde zur Derivatisierung neutraler Monosaccharide während der HPLC verwendet.
Löslichkeit
Löslich in Dimethylsulfoxid. (DMSO
Hinweise
Bei -20 °C lagern. Kontakt mit Hitze vermeiden. Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1750-12-5
Summenformel C2H6N6S
Molekulargewicht (g/mol) 146.172
MDL-Nummer MFCD00003098
InChI-Schlüssel RDIMQHBOTMWMJA-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-amino-3-hydrazino-5-mercapto-1,2,4-triazole, purpald, 4-amino-3-hydrazino-1,2,4-triazol-5-thiol, 1,2,4-triazolidin-3-one, 4-amino-5-thioxo-, hydrazone, purpald r, 4-amino-5-hydrazino-1,2,4-triazole-3-thiol, 1,2,4-triazolidin-3-one, 4-amino-5-thioxo-, 3-hydrazone, 4-amino-5-hydrazinyl-4h-1,2,4-triazole-3-thiol, 3h-1,2,4-triazole-3-thione, 4-amino-5-hydrazinyl-2,4-dihydro, 4-amino-5-hydrazinyl-1,2,4-triazole-3-thiol
PubChem CID 2723946
IUPAC-Name 4-Amino-3-Hydrazinyl-1H-1,2,4-Triazol-5-Thion
SMILES C1(=S)NN=C(N1N)NN
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-Amino-3-hydrazino-5-mercapto-1,2,4-triazole
Schmelzpunkt ∽220°C (decomposition)
Menge 25 g
UN-Nummer UN1325
Beilstein 134867
Löslichkeitsinformationen Soluble in Dimethyl sulfoxide. (DMSO)
Formelmasse 146.17
Reinheit (%) ≥99%