Learn More
4-Amino-3-hydrazino-5-mercapto-1,2,4-triazol, TRC
Artikelnummer. 30309505
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
50 g
Packungsgröße:
50 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30309505 50 g 50 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30309505 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCA61117050G
 Eingeschränkter Artikel
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann.
Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an.
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-Amino-3-hydrazino-5-mercapto-1,2,4-triazole
CAS 1750-12-5
Summenformel C2 H6 N6 S
Menge 50 g
Synonym 4-Amino-5-Hydrazino-4H-1,2,4-Triazole-3-Thiol
InChI-Formel InChI=1S/C2H6N6S/c3-5-1-6-7-2(9)8(1)4/h3-4H2,(H,5,6)(H,7,9)
SMILES NNc1nnc(S)n1N
IUPAC-Name 4-Amino-5-hydrazinyl-1,2,4-triazol-3-thiol
Molekulargewicht (g/mol) 146.17
Formelmasse 146.0375