Learn More
4-Amino-3-hydroxypyridinsulfat, TRC
Artikelnummer. 30318836
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
500 mg
Packungsgröße:
500 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30318836 500 mg 500 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30318836 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCA611835500MG
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 10-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-Amino-3-hydroxypyridine Sulfate
CAS 100130-15-2
Summenformel C5H6N2O4S
Menge 500 mg
Synonym 4-Amino-3-pyridinol 3-(Hydrogen Sulfate), 3-Hydroxy-3-aminopyridine Sulfate, 4-Amino-3-pyridinol Sulfate
InChI-Formel InChI=1S/C5H6N2O4S/c6-4-1-2-7-3-5(4)11-12(8,9)10/h1-3H,(H2,6,7)(H,8,9,10)
SMILES Nc1ccncc1OS(=O)(=O)O
IUPAC-Name (4-Aminopyridin-3-yl)hydrogensulfat
Molekulargewicht (g/mol) 190.18
Formelmasse 190.0048