Learn More
4-Amino-3-Nitrobenzonitril, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11445457
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Packungsgröße:
1 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11445457 25 g 25 Gramm
11425457 1 g 1 Gramm
11435457 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Artikelnummer. 11445457 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. B23463.14
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 21-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
CAS: 6393-40-4 | C7H5N3O2 | 163.14 g/mol
4-Amino-3-nitrobenzonitrile is used in gamma irradiations effect on release of this compound from polyanhydride matrixes.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
4-Amino-3-Nitrobenzonitril mit Gammabestrahlung verwendet, um diese Verbindung aus Polyanhydrid-Matrizen freizusetzen.
Löslichkeit
Löslich in Ethanol und Benzol.
Hinweise
Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 6393-40-4
Summenformel C7H5N3O2
Molekulargewicht (g/mol) 163.14
MDL-Nummer MFCD00013373
InChI-Schlüssel JAHADAZIDZMHOP-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-nitro-4-aminobenzonitrile, 4-cyano-2-nitroaniline, benzonitrile, 4-amino-3-nitro, 4-amino-3-nitro-benzonitrile, 2-nitro-4-cyanoaniline, 4-amino-3-nitrobenzenecarbonitrile, zlchem 228, pubchem4669, 4-ammo-3-nitrobenzonitrile
PubChem CID 595901
IUPAC-Name 4-Amino-3-Nitrobenzonitril
SMILES NC1=CC=C(C=C1[N+]([O-])=O)C#N
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-Amino-3-nitrobenzonitrile
Schmelzpunkt 159°C to 161°C
Menge 25 g
UN-Nummer UN3439
Löslichkeitsinformationen Soluble in ethanol and benzene.
Formelmasse 163.14
Reinheit (%) 98%