Learn More
4-Amino-3-nitropyridin, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Beschreibung
4-Amino-3-nitropyridine is used as a pharmaceutical intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
4-Amino-3-Nitropyridin wird als pharmazeutisches Zwischenprodukt verwendet.
Löslichkeit
Unlöslich in Wasser.
Hinweise
Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Von Oxidationsmitteln entfernt aufbewahren
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 4-Amino-3-nitropyridine |
| Schmelzpunkt | 201°C to 205°C |
| Menge | 5 g |
| Beilstein | 383710 |
| Löslichkeitsinformationen | Insoluble in water. |
| Formelmasse | 139.11 |
| Reinheit (%) | 96% |