Learn More
4-Amino-3-(trifluormethoxy)benzonitril, ≥ 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10108454
Change view
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
10 g
Packungsgröße:
1 Gramm
10 Gramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
10108454 5 g 5 Gramm
10109622 1 g 1 Gramm
10138552 10 g 10 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10108454 Lieferant Thermo Scientific Maybridge Lieferanten-Nr. TL00680DE
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Chemische Identifikatoren
CAS 175278-23-6
Summenformel C8H5F3N2O
Molekulargewicht (g/mol) 202.14
MDL-Nummer MFCD00204177
InChI-Schlüssel QNJPSMLILRHZOW-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-amino-3-trifluoromethoxy benzonitrile, benzonitrile, 4-amino-3-trifluoromethoxy, 3-trifluoromethoxy-4-aminobenzonitrile, 4-amino-3-trifluoromethoxy benzenecarbonitrile, pubchem4688, ksc535q4r, buttpark 81\01-97, 4-cyano-2-trifluoromethoxy-aniline, 4-cyano-2-trifluoromethoxy aniline, 4-amino-3-trifluoromethoxy-benzonitrile
PubChem CID 2735952
IUPAC-Name 4-Amino-3-(Trifluormethoxy)Benzonitril
SMILES NC1=C(OC(F)(F)F)C=C(C=C1)C#N
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-Amino-3-(trifluoromethoxy)benzonitrile
CAS Min. % 97.0
Prozentgehaltsbereich 97%
Menge 5 g
Formelmasse 202.13
Reinheit (%) 97%