Learn More
4-Amin-3-(trifluormethyl)pyridin, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 11308946
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 mg
500 mg
Packungsgröße:
100 Milligramm
500 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11308946 100 mg 100 Milligramm
11398936 500 mg 500 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Artikelnummer. 11308946 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. L19549.MC
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 387824-61-5
Summenformel C6H5F3N2
Molekulargewicht (g/mol) 162.115
MDL-Nummer MFCD02183554
InChI-Schlüssel DYAGVPKVELUYPJ-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 2782810
IUPAC-Name 3-(Trifluormethyl)Pyridin-4-Amin
SMILES C1=CN=CC(=C1N)C(F)(F)F
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-Amino-3-(trifluoromethyl)pyridine
Schmelzpunkt 98°C to 102°C
Menge 100 mg
UN-Nummer UN2811
Synonym 4-amino-3-trifluoromethyl pyridine, 3-trifluoromethyl pyridin-4-amine, 4-amino-3-trifluoromethylpyridine, 4-pyridinamine, 3-trifluoromethyl, 3-trifluoromethyl-4-pyridylamine, pubchem2994, acmc-1aev4, 3-trifluoromethyl-4-pyridinamine, 4-pyridinamine,3-trifluoromethyl
Formelmasse 162.11
Reinheit (%) 97%