Learn More
4-Amino-4'-Nitrostilben-2,2'-Disulfonsäure, tech. 80 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11436994
Modifier l'affichage
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Conditionnement:
1 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Menge Conditionnement
11436994 5 g 5 Gramm
11426994 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 11436994 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur B21467.06
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
missing translation for 'validMainframeMsg'
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
CAS: 119-72-2 | Molecular Formula: C14H12N2O8S2 | Molecular Weight: 400.376 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
Anwendungen
4-Amino-4′-Nitrostilben-2,2′ -Disulfonsäure dient als wichtiges Zwischenprodukt für Stilbene. Es wirkt wie ein Monomer. Darüber hinaus es wird bei der Synthese einer Reihe von Direktfarbstoffen wie direktem lichtbeständigem fluoreszierendem gelbem 7GL, 6GL, 5GL, 4GL, 3GL und 2GL. verwendet. Außerdem wird es zur Herstellung der Direktfarbstoffe Gelb DN-FR, Orange F3G, Gelb 3RLL, Grün GND und Schwarz DN-EX verwendet.
Löslichkeit
Wasserlöslich.
Hinweise
Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 119-72-2
Summenformel C14H12N2O8S2
Molekulargewicht (g/mol) 400.376
MDL-Nummer MFCD00035915
InChI-Schlüssel GHBWBMDGBCKAQU-OWOJBTEDSA-N
Synonym 4-nitro-4'-aminostilbene-2,2'-disulfonic acid, 4-amino-4'-nitro-2,2'-stilbenedisulfonic acid, 4-amino-4'-nitrostilbene-2,2'-disulfonic acid, kyselina 4-amino-4'-nitrostilben-2,2'-disulfonova czech, kyselina 4-nitro-4'-aminostilben-2,2'-disulfonova czech, benzenesulfonic acid, 5-amino-2-2-4-nitro-2-sulfophenyl ethenyl, 2,2'-stilbenedisulfonic acid, 4-amino-4'-nitro, 5-amino-2-2-4-nitro-2-sulphophenyl vinyl benzenesulphonic acid, 5-amino-2-e-2-4-nitro-2-sulfo-phenyl vinyl benzenesulfonic acid, 5-amino-2-e-2-4-nitro-2-sulfophenyl ethenyl benzenesulfonic acid
PubChem CID 5473847
IUPAC-Name 5-Amino-2-[(E)-2-(4-nitro-2-sulfophenyl)ethenyl]benzolsulfonsäure
SMILES C1=CC(=C(C=C1N)S(=O)(=O)O)C=CC2=C(C=C(C=C2)[N+](=O)[O-])S(=O)(=O)O
Spécification
Chemischer Name oder Material 4-Amino-4'-nitrostilbene-2,2'-disulfonic acid
Schmelzpunkt >300°C
Geruch Geruchsneutral
Menge 5 g
Löslichkeitsinformationen Soluble in water.
Formelmasse 400.38
Reinheit (%) 80%
Güte Technisch
RUO – Nur für Forschungszwecke
Nom du produit
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.