Learn More
4-Amino-5-Aminomethyl-2-methylpyrimidin Dihydrochlorid, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 4-Amino-5-aminomethyl-2-methylpyrimidine, Dihydrochloride |
| Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile | 4-Amino-5-aminomethyl-2-methylpyrimidine, Dihydrochloride |
| Versandbedingung | Raumtemperatur |
| InChI-Formel | InChI=1S/C6H10N4.2ClH/c1-4-9-3-5(2-7)6(8)10-4;;/h3H,2,7H2,1H3,(H2,8,9,10);2*1H |
| Lösungstyp | Unverdünnt |
| Industry Type | Forensik |
| Menge | 50 mg |
| Formelmasse | 210.0439 |