Learn More
4-Amino-5-brom-2-chlorpyrimidin, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15407978
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Packungsgröße:
1 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
15407978 5 g 5 Gramm
15497968 1 g 1 Gramm
15417978 25 g 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15407978 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H61429.06
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 04-08-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
CAS: 205672-25-9 | C4H3BrClN3 | 208.44 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
Anwendungen
4-Amino-5-Brom-2-Chlorpyrimidin ist ein wichtiger Rohstoff und ein wichtiges Zwischenprodukt für die organische Synthese, Pharmazeutika und Agrochemikalien.
Löslichkeit
Schwer in Wasser löslich.
Hinweise
Lagertemperatur: 2-4 °C. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 205672-25-9
Summenformel C4H3BrClN3
Molekulargewicht (g/mol) 208.44
MDL-Nummer MFCD07782040
InChI-Schlüssel QOWALNIZDHZTSM-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-amino-5-bromo-2-chloropyrimidine, 4-pyrimidinamine, 5-bromo-2-chloro, 5-bromo-2-chloro-4-pyrimidinamine, 5-bromo-2-chloro-pyrimidin-4-ylamine, 5-bromo-2-chloropyrimidine-4-ylamine, pubchem18570, acmc-209fbz, 5-bromo-2-chloro-pyrimidin-4-amine, 5-bromo-2-chloropyrimidin-4-ylamine
PubChem CID 2763293
IUPAC-Name 5-Brom-2-Chlorpyrimidin-4-Amin
SMILES NC1=NC(Cl)=NC=C1Br
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-Amino-5-bromo-2-chloropyrimidine
Menge 5 g
Löslichkeitsinformationen Slightly soluble in water.
Formelmasse 208.44
Reinheit (%) 95%
Physikalische Form Fest