Learn More
4-Amino-5-brom-2-hydroxypyrimidin, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15458538
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
15458538 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 15458538 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H61952.03
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumentation und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Anwendungen
4-Amino-5-bromo-2-hydroxypyrimidin kann in der Synthese von Vernetzungs-Produkten unter anaeroben und aeroben Bedingungen verwendet werden.
Löslichkeit
Löslich in Ameisensäure (50 mg/ml).
Hinweise
Fernhalten von st
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-Amino-5-bromo-2-hydroxypyrimidine
CAS 2240-25-7
Schmelzpunkt 240°bis 243 °C
Farbe Weiß bis gelb
Summenformel C4H4BrN3O
MDL-Nummer MFCD00056025
Menge 1 g
Beilstein 127286
Synonym 5-bromocytosine, 4-amino-5-bromopyrimidin-2 1h-one, 6-amino-5-bromopyrimidin-2 1h-one, 4-amino-5-bromo-2-pyrimidinol, 4-amino-5-bromopyrimidin-2-ol, 2 1h-pyrimidinone, 4-amino-5-bromo, 4-amino-5-bromo-2-hydroxypyrimidine, 2 1h-pyrimidinone,6-amino-5-bromo, 6-amino-5-bromo-1,2-dihydropyrimidin-2-one, 4-amino-5-bromo-1,2-dihydropyrimidin-2-one
Löslichkeitsinformationen Soluble in formic acid (50mg/ml).
InChI-Schlüssel QFVKLKDEXOWFSL-UHFFFAOYSA-N
SMILES NC1=C(Br)C=NC(=O)N1
IUPAC-Name 6-Amino-5-Brom-1H-Pyrimidin-2-on
Molekulargewicht (g/mol) 190.00
PubChem CID 75233
Formelmasse 190
Reinheit (%) 98%
Physikalische Form Fest