Learn More
4-Amino-5-brom-6-chlorpyrimidin, 98 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 15431539
Change view
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
5 Gramm
Artikelnummer. Menge unitSize
15431539 250 mg 250 Milligramm
15411539 1 g 1 Gramm
15421539 5 g 5 Gramm
3 options
Artikelnummer. 15431539
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar H64369.MD
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 663193-80-4
Summenformel C4H3BrClN3
Molekulargewicht (g/mol) 208.443
MDL-Nummer MFCD09999224
InChI-Schlüssel DQSBRYJETNYGCI-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-amino-5-bromo-6-chloropyrimidine, 5-bromo-6-chloro-4-pyrimidinamine, 5-bromo-6-chloro-pyrimidin-4-ylamine
PubChem CID 45789713
IUPAC-Name 5-Brom-6-Chlorpyrimidin-4-Amin
SMILES C1=NC(=C(C(=N1)Cl)Br)N
Specifications
Chemischer Name oder Material 4-Amino-5-bromo-6-chloropyrimidine
Farbe Grau
Menge 250 mg
Beilstein 23483365
Formelmasse 208.44
Reinheit (%) 98%
Physikalische Form Fest