Learn More
4-Amino-5-chlor-2-ethoxybenzoesäure, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 4-Amino-5-chloro-2-ethoxybenzoic Acid |
| CAS | 108282-38-8 |
| Summenformel | C9H10NO3Cl |
| Menge | 10 g |
| InChI-Formel | InChI=1S/C9H10ClNO3/c1-2-14-8-4-7(11)6(10)3-5(8)9(12)13/h3-4H,2,11H2,1H3,(H,12,13) |
| SMILES | CCOc1cc(N)c(Cl)cc1C(=O)O |
| IUPAC-Name | 4-Amino-5-chlor-2-ethoxybenzoesäure |
| Molekulargewicht (g/mol) | 215.63 |
| Formelmasse | 215.0349 |