Learn More
4-Amino-5-chlor-2-methoxybenzoesäure, Mikromol™
Product Code. 17913796
Change view
Click to view available options
Menge:
25 mg
100 mg
Unit Size:
100 Milligramm
25 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Menge unitSize
17913796 100 mg 100 Milligramm
17555785 25 mg 25 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Product Code. 17913796 Supplier Mikromol Supplier No. MM0073.02
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Entdecken Mikromol - Ihre zuverlässige Quelle für hochwertige pharmazeutische Referenzstandards. Unterstützung genauer, konformer Analysen mit ISO Materialien, die gemäß ISO 17034 akkreditiert sind und für Vertrauen in jedes Ergebnis sorgen.
4-Amino-5-chlor-2-methoxybenzoesäure
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Chemischer Name oder Material 4-Amino-5-chloro-2-methoxybenzoic Acid
CAS 7206-70-4
Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile 4-Amino-5-chloro-2-methoxybenzoic Acid
Versandbedingung Room Temperature
Summenformel C8 H8 Cl N O3
Zertifizierung/Konformität ISO 17025
Synonym 4-Amino-5-chloro-2-methoxybenzoic Acid, Metoclopramide Imp. C (EP), Metoclopramide Hydrochloride Monohydrate Impurity C, Metoclopramide Impurity C, Metoclopramide Impurity C
InChI-Formel InChI=1S/C8H8ClNO3/c1-13-7-3-6(10)5(9)2-4(7)8(11)12/h2-3H,10H2,1H3,(H,11,12)
SMILES COc1cc(N)c(Cl)cc1C(=O)O
IUPAC-Name 4-amino-5-Chlor-2-methoxybenzoesäure
Molekulargewicht (g/mol) 201.61
Menge 100 mg
Formelmasse 201.0193 g/mol