Learn More
4-Amino-5-chloro-2-methoxybenzoic Acid, TRC
Artikelnummer. 30132443
Change view
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
50 g
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
50 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30132443 50 g 50 Gramm
17931655 250 mg 250 Milligramm
17961785 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30132443 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCA60332050G
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7206-70-4
Summenformel C8 H8 Cl N O3
Molekulargewicht (g/mol) 201.61
Synonym 4-Amino-5-chloro-2-methoxybenzoic Acid, Metoclopramide Imp. C (EP)
IUPAC-Name 4-amino-5-chloro-2-methoxybenzoic acid
SMILES COc1cc(N)c(Cl)cc1C(=O)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-Amino-5-chloro-2-methoxybenzoic Acid
Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile 4-Amino-5-chloro-2-methoxybenzoic Acid
Versandbedingung Room Temperature
InChI-Formel InChI=1S/C8H8ClNO3/c1-13-7-3-6(10)5(9)2-4(7)8(11)12/h2-3H,10H2,1H3,(H,11,12)
Lösungstyp Neat
Industry Type Pharmaceutical
Menge 50 g
Formelmasse 201.0193