Learn More
4-Amino-5-imidazolcarboxamidhydrochlorid, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10275940 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
1 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
Artikelnummer. Menge Verpackung unitSize
10275940 5 g Glasflasche 5 Gramm
10405295 1 g Glasflasche 1 Gramm
10684852 25 g Glasflasche 25 Gramm
3 options
Artikelnummer. 10275940
Marke: Thermo Scientific Acros 173090050
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 72-40-2 | C4H7ClN4O | 162.58 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 72-40-2 , 360-97-4
Summenformel C4H7ClN4O
Molekulargewicht (g/mol) 162.58
MDL-Nummer MFCD00012704
InChI-Schlüssel MXCUYSMIELHIQL-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-amino-5-imidazolecarboxamide hydrochloride, 5-amino-4-imidazolecarboxamide hydrochloride, 5-amino-1h-imidazole-4-carboxamide hydrochloride, 5-aminoimidazole-4-carboxamide hydrochloride, aic .cntdot. hcl, 4-amino-1h-imidazole-5-carboxamide hydrochloride, aminoimidazolecarboxamide hydrochloride, 4-aminoimidazole-5-carboxamide hydrochloride, 1h-imidazole-4-carboxamide, 5-amino-, monohydrochloride, 5-aminoimidazol-4-carboxamide, hydrochloride
PubChem CID 66146
IUPAC-Name 4-Amino-1H-imidazol-5-carboxamid;hydrochlorid
SMILES Cl.NC(=O)C1=C(N)N=CN1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-Amino-5-imidazolecarboxamide hydrochloride
Namenshinweis 98%
CAS Min. % 97.5
CAS Max. % 100.0
Farbe Weiß
Glührückstand 0.2% max.
Verlust bei Trocknung 0.5% max. (105°C)
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 98%
Verpackung Glasflasche
Menge 5 g
Beilstein 25, II, 221
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: Soluble
Formelmasse 162.58
Reinheit (%) ≥97.5% (Argentometry)
Physikalische Form Kristallines Pulver oder Kristalle