Learn More
4-Amino-5-imidazolcarboxamidhydrochlorid, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
1 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 4-Amino-5-imidazolecarboxamide hydrochloride |
| Namenshinweis | 98% |
| CAS Min. % | 97.5 |
| CAS Max. % | 100.0 |
| Schmelzpunkt | 250°C |
| Farbe | Weiß |
| Glührückstand | 0.2% max. |
| Verlust bei Trocknung | 0.5% max. (105°C) |
| Infrarotspektrum | Authentic |
| Prozentgehaltsbereich | 97.5% min. (Argentometry) |
| Mehr anzeigen |