Learn More
4-Amino-6-Chlor-1,3-Benzenedisulfonamid, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10391800 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
100 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
100 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
10391800 100 g Glasflasche 100 Gramm
10775052 5 g Glasflasche 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10391800 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 251851000
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 11-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 121-30-2 | C6H8ClN3O4S2 | 285.73 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 121-30-2
Summenformel C6H8ClN3O4S2
Molekulargewicht (g/mol) 285.73
InChI-Schlüssel IHJCXVZDYSXXFT-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-amino-6-chloro-1,3-benzenedisulfonamide, chloraminophenamide, salmid, idorese, chloroaminophenamide, 1,3-benzenedisulfonamide, 4-amino-6-chloro, 5-chloro-2,4-disulfamylaniline, 4-amino-6-chloro-m-benzenedisulfonamide, 3-chloro-4,6-disulfamoylaniline, 5-chloro-2,4-disulfamoylaniline
PubChem CID 67136
ChEBI CHEBI:3602
IUPAC-Name 4-Amino-6-chlorbenzol-1,3-disulfonamid
SMILES C1=C(C(=CC(=C1Cl)S(=O)(=O)N)S(=O)(=O)N)N
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-Amino-6-chloro-1, 3-benzenedisulfonamide
CAS Min. % 97.5
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt 260.0°C to 263.0°C
Farbe Weiß
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 97.5% min. (HPLC)
Verpackung Glasflasche
Menge 100 g
Merck Index 15,2076
Formelmasse 285.73
Reinheit (%) 98%
Physikalische Form Pulver