Learn More
4-Amino-6-chlorbenzol-1,3-disulfonamid (Salamid), Mikromol™
Artikelnummer. 17923326
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
25 mg
100 mg
Packungsgröße:
100 Milligramm
25 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
17923326 100 mg 100 Milligramm
17911546 25 mg 25 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 17923326 Lieferant Mikromol Lieferanten-Nr. MM0011.01
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 30-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Entdecken Mikromol - Ihre zuverlässige Quelle für hochwertige pharmazeutische Referenzstandards. Unterstützung genauer, konformer Analysen mit ISO Materialien, die gemäß ISO 17034 akkreditiert sind und für Vertrauen in jedes Ergebnis sorgen.
4-Amino-6-chlorbenzol-1,3-disulfonamid (Salamid)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-Amino-6-chlorobenzene-1,3-disulphonamide
CAS 121-30-2
Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile 4-Amino-6-chlorobenzene-1,3-disulphonamide
Versandbedingung Raumtemperatur
Summenformel C6 H8 Cl N3 O4 S2
Zertifizierung/Konformität ISO 17025
Synonym Hydrochlorothiazide Imp. B (EP), Benzothiadiazine USP Related Compound A, Benzothiadiazine USP RC A, 4-Amino-6-chlorobenzene-1,3-disulphonamide, Salamide, Hydrochlorothiazide Imp. B (EP), Hydrochlorothiazide RC A (USP), SKF-9703, Benzothiadiazine Related Compound A, Benzothiadiazine Related Compound A, Benzothiadiazine Related Compound A, Hydrochlorothiazide Impurity B
InChI-Formel InChI=1S/C6H8ClN3O4S2/c7-3-1-4(8)6(16(10,13)14)2-5(3)15(9,11)12/h1-2H,8H2,(H2,9,11,12)(H2,10,13,14)
SMILES Nc1cc(Cl)c(cc1S(=O)(=O)N)S(=O)(=O)N
IUPAC-Name 4-Amino-6-chlorbenzol-1,3-disulfonamid
Molekulargewicht (g/mol) 285.73
Menge 100 mg
Formelmasse 284,9645 g/mol