Learn More
4-Amino-6-chlorpyrimidin-5-carboxaldehyd, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 15426867
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
Artikelnummer. 15426867
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar H33968.03
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 14160-93-1
Summenformel C5H4ClN3O
Molekulargewicht (g/mol) 157.56
MDL-Nummer MFCD03789626
InChI-Schlüssel GOJNFUXEBVBARW-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-amino-6-chloropyrimidine-5-carboxaldehyde, 5-pyrimidinecarboxaldehyde, 4-amino-6-chloro, 4-amino-6-chloro-5-pyrimidinecarbaldehyde, 4-amino-6-chloro-pyrimidine-5-carbaldehyde, 4-amino-6-chloro-5-pyrimidinecarboxaldehyde, 4-amino-6-chloro-5-formylpyrimidine, 4-amino-6-chloro-5-formyl-1,3-diazine, pubchem22541, 6-amino-4-chloropyrimidine-5-carbaldehyde, 4-amino-6-chloro-pyrimidine-5-carboxaldehyde
PubChem CID 84230
IUPAC-Name 4-Amino-6-Chlorpyrimidin-5-Carbaldehyd
SMILES NC1=NC=NC(Cl)=C1C=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-Amino-6-chloropyrimidine-5-carboxaldehyde
Schmelzpunkt >300°C
Menge 1 g
Empfindlichkeit Luftempfindlich
Formelmasse 157.6
Reinheit (%) 97%