Learn More
4-Amino-6-chlorpyrimidin, 98 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 11420010
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11420010 1 g 1 Gramm
11410010 250 mg 250 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11420010 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H50551.03
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 5305-59-9
Summenformel C4H4ClN3
Molekulargewicht (g/mol) 129.547
MDL-Nummer MFCD00053576
InChI-Schlüssel DUKKRSPKJMHASP-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-amino-6-chloropyrimidine, 6-chloropyrimidin-4-ylamine, 6-chloro-pyrimidin-4-ylamine, 4-pyrimidinamine, 6-chloro, 6-chloro-4-pyrimidinamine, 6-amino-4-chloropyrimidine, 6-chloropyrimidine-4-ylamine, 6-chloro-4-aminopyrimidine, 6-chlorpyrimidin-4-amin, zlchem 630
PubChem CID 238012
IUPAC-Name 6-Chlorpyrimidin-4-Amin
SMILES C1=C(N=CN=C1Cl)N
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-Amino-6-chloropyrimidine
Menge 1 g
Formelmasse 129.55
Reinheit (%) 98%