Learn More
4-Amino-6-hydroxy-2-methylpyrimidin Dihydrat, ≥ 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11391927
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Packungsgröße:
25 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11391927 5 g 5 Gramm
11301937 25 g 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11391927 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. L07496.06
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 30-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 388582-41-0 | C5H11N3O3 | 161.16 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 388582-41-0
Summenformel C5H11N3O3
Molekulargewicht (g/mol) 161.16
MDL-Nummer MFCD00150311
InChI-Schlüssel QJZWHXSXVBZLJI-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-amino-6-hydroxy-2-methylpyrimidine dihydrate, 6-amino-2-methylpyrimidin-4-ol dihydrate, 6-amino-2-methyl-1h-pyrimidin-4-one dihydrate, acmc-1adza, 4 3h-pyrimidinone,6-amino-2-methyl-, hydrate 1:2, 4-amino-6-hydroxy-2-methylpyrimidine dihydrate, 98+%, 6-amino-2-methyl-3-hydropyrimidin-4-one, hydrate, hydrate
PubChem CID 2724727
IUPAC-Name 6-Amino-2-Methyl-1H-Pyrimidin-4-on;Dihydrat
SMILES O.O.CC1=NC(=O)C=C(N)N1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-Amino-6-hydroxy-2-methylpyrimidine dihydrate
Schmelzpunkt >300°C
Menge 5 g
Beilstein 118273
Formelmasse 161.16 (125.13 Anhydrous)
Reinheit (%) ≥98%