Learn More
4-Amino-6-methoxypyrimidin, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10554151 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
25 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
10554151 5 g Glasflasche 5 Gramm
10449671 25 g Glasflasche 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10554151 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 337450050
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 16-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 696-45-7 | C5H7N3O | 125.13 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 696-45-7
Summenformel C5H7N3O
Molekulargewicht (g/mol) 125.13
MDL-Nummer MFCD00129983
InChI-Schlüssel VELRBZDRGTVGGT-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-amino-6-methoxypyrimidine, 6-methoxy-pyrimidin-4-ylamine, 6-methoxy-4-pyrimidinamine, 4-amino-6-methoxy pyrimidine, 4-pyrimidinamine, 6-methoxy, 6-methoxypyrimidine-4-ylamine, 6-methoxypyrimidin-4-amin, pubchem2605, acmc-209oa2, 6-amino-4-methoxypyrimidine
PubChem CID 735731
IUPAC-Name 6-Methoxypyrimidin-4-Amin
SMILES COC1=NC=NC(=C1)N
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-Amino-6-methoxypyrimidine
CAS Min. % 96.0
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt 154.0°C to 159.0°C
Farbe Weiß bis gelb
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 97%
Verpackung Glasflasche
Menge 5 g
Formelmasse 125.13
Reinheit (%) 97%
Physikalische Form Kristallpulver