Learn More
4-Amino-N-Boc-L-Phenylalanin, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15478457
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
15478457 1 g 1 Gramm
15498457 250 mg 250 Milligramm
15488457 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15478457 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H51980.03
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
CAS: 55533-24-9 | C14H20N2O4 | 280.32 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 55533-24-9
Summenformel C14H20N2O4
Molekulargewicht (g/mol) 280.32
MDL-Nummer MFCD00038139
InChI-Schlüssel NDMVQEZKACRLDP-NSHDSACASA-N
Synonym boc-phe 4-nh2-oh, boc-4-amino-l-phenylalanine, boc-l-4-aminophenylalanine, 4-amino-n-boc-l-phenylalanine, s-3-4-aminophenyl-2-tert-butoxycarbonyl amino propanoic acid, 4-amino-n-tert-butoxycarbonyl-l-phenylalanine, 2s-3-4-aminophenyl-2-tert-butoxycarbonyl amino propanoic acid, 2s-3-4-aminophenyl-2-tert-butoxycarbonylamino propanoic acid, 2s-3-4-aminophenyl-2-2-methylpropan-2-yl oxycarbonylamino propanoic acid
PubChem CID 2761482
IUPAC-Name (2S)-3-(4-Aminophenyl)-2-[(2-methylpropan-2-yl)oxycarbonylamino]propansäure
SMILES CC(C)(C)OC(=O)N[C@@H](CC1=CC=C(N)C=C1)C(O)=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-Amino-N-Boc-L-phenylalanine
Schmelzpunkt 124°C to 126°C
Menge 1 g
Formelmasse 280.32
Reinheit (%) 95%