Learn More
4-Aminoacetophenon, TRC
Artikelnummer. 30309554
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30309554 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30309554 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCA5800751G
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 10-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-Aminoacetophenone
CAS 99-92-3
Summenformel C8 H9 N O
Menge 1 g
Synonym 4-Acetylaniline, p-Aminoacetophenone, p-Aminoacetylbenzene
InChI-Formel InChI=1S/C8H9NO/c1-6(10)7-2-4-8(9)5-3-7/h2-5H,9H2,1H3
SMILES CC(=O)c1ccc(N)cc1
IUPAC-Name 1-(4-Aminophenyl)ethanon
Molekulargewicht (g/mol) 135.16
Formelmasse 135.0684