Learn More
4-Aminoacetophenon, TRC
Specifications
Specifications
| Chemischer Name oder Material | 4-Aminoacetophenone |
| CAS | 99-92-3 |
| Summenformel | C8 H9 N O |
| Menge | 100 g |
| Synonym | 4-Acetylaniline, p-Aminoacetophenone, p-Aminoacetylbenzene |
| InChI-Formel | InChI=1S/C8H9NO/c1-6(10)7-2-4-8(9)5-3-7/h2-5H,9H2,1H3 |
| SMILES | CC(=O)c1ccc(N)cc1 |
| IUPAC-Name | 1-(4-Aminophenyl)ethanon |
| Molekulargewicht (g/mol) | 135.16 |
| Formelmasse | 135.0684 |