Learn More
4-Aminoantipyrin-N-Carbaminsäuremethylester, TRC
Artikelnummer. 30327613
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
500 mg
Packungsgröße:
500 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30327613 500 mg 500 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30327613 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCA583175500MG
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 10-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-Aminoantipyrine N-Carbamic Acid Methyl Ester
CAS 10077-96-0
Summenformel C13H15N3O3
Menge 500 mg
Synonym (2,3-Dihydro-1,5-dimethyl-3-oxo-2-phenyl-1H-pyrazol-4-yl)carbamic Acid Methyl Ester, 2,3-Dimethyl-5-oxo-1-phenyl-3-pyrazoline-4-carbamic Acid Methyl Ester
InChI-Formel InChI=1S/C13H15N3O3/c1-9-11(14-13(18)19-3)12(17)16(15(9)2)10-7-5-4-6-8-10/h4-8H,1-3H3,(H,14,18)
SMILES CC1=C(C(=O)N(N1C)C2=CC=CC=C2)NC(=O)OC
IUPAC-Name Methyl-N-(1,5-Dimethyl-3-oxo-2-phenylpyrazol-4-yl)carbamat
Molekulargewicht (g/mol) 261.28
Formelmasse 261.1113