Learn More
4-Aminoazobenzol-4'-sulfonsäure Natriumsalz, tech. 90 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11368525
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11368525 25 g 25 Gramm
11378525 100 g 100 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11368525 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. L11965.14
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 17-08-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
CAS: 2491-71-6 | C12H10N3NaO3S | 299.28 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 2491-71-6
Summenformel C12H10N3NaO3S
Molekulargewicht (g/mol) 299.28
MDL-Nummer MFCD00035564
InChI-Schlüssel FIXVWFINKCQNFG-UHFFFAOYSA-M
Synonym yellow rfs, 11648 yellow, acid yellow fwa, new yellow gmf, 4-aminoazobenzene-4'-sulfonic acid sodium salt, hexacol yellow rfs, c.i. food yellow 6, monosodium salt, sodium 4'-aminoazobenzene-4-sulphonate, yellow r.i.s., unii-z452e7h2u8
PubChem CID 23691997
IUPAC-Name Natrium;4-[(4-Aminophenyl)Diazenyl]Benzolsulfonat
SMILES C1=CC(=CC=C1N)N=NC2=CC=C(C=C2)S(=O)(=O)[O-].[Na+]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-Aminoazobenzene-4'-sulfonic acid sodium salt
Menge 25 g
Beilstein 8098548
Empfindlichkeit Very Hygroscopic
Formelmasse 299.29
Reinheit (%) 90%
Güte Technisch