Learn More
4-Aminobenzamidindihydrochlorid, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11318965
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11318965 1 g 1 Gramm
11328965 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11318965 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. L14089.03
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 2498-50-2 | C7H11Cl2N3 | 208.086 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 2498-50-2
Summenformel C7H11Cl2N3
Molekulargewicht (g/mol) 208.086
MDL-Nummer MFCD00013001
InChI-Schlüssel GHEHNICLPWTXJC-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-aminobenzamidine dihydrochloride, p-aminobenzamidine dihydrochloride, 4-aminobenzenecarboximidamide dihydrochloride, 4-aminobenzimidamide dihydrochloride, 4-aminobenzamidine 2hcl, 4-amidinoaniline dihydrochloride, benzenecarboximidamide, 4-amino-, dihydrochloride, unii-3c7vnu62ag, benzamidine, p-amino-, dihydrochloride, 3c7vnu62ag
PubChem CID 75626
ChEBI CHEBI:10618
IUPAC-Name 4-Aminobenzolcarboximidamid;dihydrochlorid
SMILES C1=CC(=CC=C1C(=N)N)N.Cl.Cl
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-Aminobenzamidine dihydrochloride
Schmelzpunkt >300°C
Menge 1 g
Beilstein 3692927
Empfindlichkeit Hygroskopisch
Formelmasse 208.09
Reinheit (%) 97%